Fontos dokumentumok
45921
2-Methyl-m-phenylenediamine
analytical standard
Szinonimák:
2,6-Diaminotoluene, 2,6-Toluenediamine, 2,6-Tolylenediamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1c(N)cccc1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLYCRLGLCUXUPO-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?