Merck
52519
Supelco
m-Phenylenediamine
analytical standard
Szinonimák:
1,3-Benzenediamine, 1,3-Diaminobenzene, 1,3-Phenylenediamine, MPDA
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,3-(NH2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.14
Beilstein:
471357
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.21
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
0.62 mmHg ( 100 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
1040 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
bp
282-284 °C
mp
61-66 °C
64-66 °C
SMILES string
Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WZCQRUWWHSTZEM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)