Fontos dokumentumok
41159
Actinomyces Agar, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Vegitone Actinomyces Agar
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 20 g/L
ammonium sulfate, 1 g/L
calcium chloride, 0.02 g/L
L-cysteine hydrochloride, 1 g/L
dextrose, 5 g/L
magnesium sulfate, 0.2 g/L
monopotassium phosphate, 15 g/L
sodium chloride, 5 g/L
starch, soluble, 1 g/L
tryptone (vegetable), 4 g/L
tryptose (vegetable), 10 g/L
vegetable infusions powder, 10 g/L
yeast extract, 5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
6.9±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
alkalmasság
Actinomycetes spp.
Streptomyces spp.
Related Categories
Általános leírás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?