Fontos dokumentumok
05202
Supelco
Cobalt Standard for AAS
TraceCERT®, 1 g/L Co in nitric acid (nominal concentration)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
koncentráció
1 g/L Co in nitric acid (nominal concentration)
technika/technikák
AAS: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Analízis megjegyzés
1 g/L Co in 2% nitric acid, prepared with high purity Co metal, HNO3 and water
Egyéb megjegyzések
For a complete product listing of our TraceCERT range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our inorganic TraceCERT website
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)