Merck
36161
Supelco
Methoxychlor
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
1,1,1-Trichloro-2,2-bis-(p-methoxyphenyl)ethane, 2,2-Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane, DMDT
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H15Cl3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
345.65
Beilstein:
2057367
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
86-88 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC)cc2)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methoxychlor is a member of organochlorine class of pesticides with a weak estrogenic action.
Alkalmazás
Methoxychlor may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in milk, vegetables, sea water and eggs by various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Pesticide with estrogenic activity.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 3
1 of 3
Effects of low subchronic doses of methoxychlor on the rat hypothalamic-pituitary reproductive axis.
Goldman JM, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 86(3), 474-483 (1986)
Determination of organochlorine and organophosphorus pesticide residues in eggs using a solid phase extraction cleanup.
Schenck FJ and Donoghue DJ
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(12), 6412-6415 (2000)
Insecticide Residues in Milk, Determination of Methoxychlor and/or Metabolites in Milk Following Topical Application to Dairy Cows.
Cluett ML, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 8(4), 277-281 (1960)
Determination of organochlorine pesticides in seawater using liquid-phase hollow fibre membrane microextraction and gas chromatography?mass spectrometry.
Basheer C, et al.
Journal of Chromatography A, 968(1-2), 191-199 (2002)
In situ fluorimetric determination of pesticides on vegetables.
Hassoon S and Schechter I
Analytica Chimica Acta, 405(1-2), 9-15 (2000)