Fontos dokumentumok
37909
Metconazole
PESTANAL®, analytical standard, mixture of stereoisomers
Szinonimák:
5-(4-Chlorophenylmethyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC1(C)CCC(Cc2ccc(Cl)cc2)C1(O)Cn3cncn3
InChI
1S/C17H22ClN3O/c1-16(2)8-7-14(9-13-3-5-15(18)6-4-13)17(16,22)10-21-12-19-11-20-21/h3-6,11-12,14,22H,7-10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XWPZUHJBOLQNMN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Food and environmental matrices by high-performance liquid chromatography (HPLC) equipped with multiple wavelength ultraviolet (UV) detector.
- Fruits and vegetables by gas chromatography (GC) equipped with Q Extractive Orbitrap consisting of electron ionization (EI) source and hybrid quadrupole Orbitrap mass spectrometer.
- Chlorophyll-containing matrix by dispersive-solid phase extraction (d-SPE) and GC with tandem mass spectrometry (MS/MS).
- Honeybees as well as bee pollen samples by d-SPE followed by analyses using LC-MS/MS and GC-MS/MS and in earthworms by LC-MS/MS with electrospray ionization (ESI).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?