Merck
35406
Supelco
α-Zearalenol solution
~10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Szinonimák:
2,4-Dihydroxy-6-(6α,10-dihydroxy-trans-1-undecenyl)benzoic acid μ-lactone solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H24O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
320.38
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
~10 μg/mL in acetonitrile
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CCC[C@H](O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPQFYIAXQDXNOR-QDKLYSGJSA-N
Alkalmazás
α- Zearalenol may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in traditional medicinal herbs, human and animal urine by various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analízis megjegyzés
purity : ≥97.0% (HPLC)
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Validation of a UHPLC?MS/MS method for quantification of zearalenone, α-zearalenol, β-zearalenol, α-zearalanol, β-zearalanol and zearalanone in human urine.
Belhassen H, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 962(8), 68-74 (2014)
Determination of phytoestrogens in traditional medicinal herbs using gas chromatography-mass spectrometry.
Lee SH, et al.
The Journal of Nutritional Biochemistry, 15(8), 452-460 (2004)