Fontos dokumentumok
34131
Nivalenol solution
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Szinonimák:
3α,4β,7α, 15-Tetrahydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, NIV
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
100 μg/mL in acetonitrile
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]1(CO)[C@H](O)C(=O)C(C)=C2
InChI
1S/C15H20O7/c1-6-3-7-14(4-16,11(20)8(6)17)13(2)10(19)9(18)12(22-7)15(13)5-21-15/h3,7,9-12,16,18-20H,4-5H2,1-2H3/t7-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKOTXHQERFPCBU-XBXCNEFVSA-N
Általános leírás
Nivalenol is a secondary metabolite produced by Fusarium species, which is a plant pathogenic fungus of wheat and other cereals.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?