Merck
SML1145
Sigma-Aldrich
ML303
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Methoxy-4-(3-methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-4-yl)phenol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H16F3N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
399.37
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=NN(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)C3=NC=CC(C4=CC=C(O)C(OC)=C4)=C31
InChI
1S/C21H16F3N3O2/c1-12-19-16(13-3-8-17(28)18(11-13)29-2)9-10-25-20(19)27(26-12)15-6-4-14(5-7-15)21(22,23)24/h3-11,28H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBRHGNCGFMRGSV-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
It belongs to the pyrazolopyridine family.
ML303 is a potent inhibitor (IC50 = 155 nM) of the influenza viral protien NS1. NS1 enhances virulence by inhibiting host cell immune responses, including the expression of IFN-b, and regulating synthesis, splicing and translation of viral RNA.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Nícia Rosário-Ferreira et al.
International journal of molecular sciences, 21(4) (2020-02-27)
Influenza (flu) is a contagious viral disease, which targets the human respiratory tract and spreads throughout the world each year. Every year, influenza infects around 10% of the world population and between 290,000 and 650,000 people die from it according