Fontos dokumentumok
SML0530
Clonixin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[(3-Chloro-2-methylphenyl)amino]-3-pyridinecarboxylic acid, CBA 93626, Chlonixin, Clonixic acid, Clonixin, Clonixine, NSC 335505, Sch 10304
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 15 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cc1c(Cl)cccc1Nc2ncccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H11ClN2O2/c1-8-10(14)5-2-6-11(8)16-12-9(13(17)18)4-3-7-15-12/h2-7H,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CLOMYZFHNHFSIQ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3