Fontos dokumentumok
31713
Fenhexamid
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
N-(2,3-Dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methylcyclohexanecarboxamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC1(CCCCC1)C(=O)Nc2ccc(O)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C14H17Cl2NO2/c1-14(7-3-2-4-8-14)13(19)17-9-5-6-10(18)12(16)11(9)15/h5-6,18H,2-4,7-8H2,1H3,(H,17,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VDLGAVXLJYLFDH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Fruits using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
- Tomatoes, grape and wine samples using high-performance liquid chromatography coupled with ultraviolet detector and gas chromatography (GC) coupled with detectors such as nitrogen–phosphorus detector (NPD), electron capture detector (ECD) and ion trap mass spectrometry (ITMS).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?