Merck
32842
Supelco
Mebendazole-d3
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
5-Benzoyl-2-benzimidazolecarbamic acid methyl-d3 ester, Methyl-d3 N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16D3H10N3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
298.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H13N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,17,18,19,21)/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPXLLQIJSORQAM-FIBGUPNXSA-N
Általános leírás
Mebendazole-d3 is a deuterated compound of anthelmintic drug, mebendazole.
Alkalmazás
Mebendazole-d3 may be used as an internal standard for the determination of mebendazole in milk and animal muscle tissue samples by ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS). It can also be used as an internal standard for the determination of levamisole and aminorex in biological samples by liquid chromatography hybrid quadrupole time-of-flight high-resolution mass spectrometry (LC-QTOF-HRMS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Multiresidue method for identification and quantification of avermectins, benzimidazoles and nitroimidazoles residues in bovine muscle tissue by ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) using a QuEChERS approach.
da Silva GR, et al.
Talanta, 171(27), 307-320 (2017)
Ji Sun Lee et al.
PloS one, 12(1), e0169597-e0169597 (2017-01-14)
A confirmatory and quantitative method of liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for the determination of mebendazole and its hydrolyzed and reduced metabolites in pork, chicken, and horse muscles was developed and validated in this study. Anthelmintic compounds were extracted with
Metabolism of levamisole and kinetics of levamisole and aminorex in urine by means of LC-QTOF-HRMS and LC-QqQ-MS.
Hess C, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405(12), 4077-4088 (2013)
Determination of anthelmintic drug residues in milk using ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry with rapid polarity switching.
Whelan M, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(27), 4612-4622 (2010)