Fontos dokumentumok
PHR2448
Mebendazole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
5-Benzoyl-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, Mebendazol, Methyl N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 1008
traceable to Ph. Eur. M0215000
traceable to USP 1375502
API-család
mebendazole
Forma
solid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 300 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H13N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,17,18,19,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPXLLQIJSORQAM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3