Merck
35403
Supelco
Mebendazole-amine
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-Amino-5-benzoyl-1H-benzimidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H11N3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
237.26
Beilstein:
3550536
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H11N3O/c15-14-16-11-7-6-10(8-12(11)17-14)13(18)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H3,15,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPMHHSJZGVOEFS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Carmen Tejada-Casado et al.
Talanta, 175, 542-549 (2017-08-27)
A new method based on micellar electrokinetic chromatography-tandem mass spectrometry (MEKC-MS/MS) has been developed for the identification and simultaneous quantification of thirteen benzimidazoles in animal urine. In order to obtain an appropriate separation with the highest sensitivity, different electrophoretic parameters
Anton Kaufmann et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 28(12), 2705-2715 (2017-09-14)
Targeted residue screening requires the use of reference substances in order to identify potential residues. This becomes a difficult issue when using multi-residue methods capable of analyzing several hundreds of analytes. Therefore, the capability of in silico fragmentation based on