Merck
32543
Supelco
Oxfendazole-d3
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
(5-Benzenesulfinyl-1H-benzoimidazol-2-yl)carbamic acid methyl-d3 ester, Fenbendazole sulfoxide-d3, Methyl-d3 5-(phenylsulfinyl)benzimidazole-2-carbamate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15D3H10N3O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
318.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BEZZFPOZAYTVHN-FIBGUPNXSA-N
Alkalmazás
Oxfendazole-d3 may be used as an internal standard for the determination of oxfendazole in bovine muscle tissue samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Multiresidue method for identification and quantification of avermectins, benzimidazoles and nitroimidazoles residues in bovine muscle tissue by ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) using a QuEChERS approach
Silva DRG, et al.
Talanta, 171, 307-320 (2017)
Femke Vandael et al.
Antibiotics (Basel, Switzerland), 9(9) (2020-09-04)
The vast majority of medicines in pig rearing are administered via oral group medication through medicated feed and drinking water. However, relevant on-farm factors affecting the concentration of these drugs in feed and drinking water, such as the homogeneity, stability
Xiao-Lin Hou et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 962, 20-29 (2014-06-03)
A simple, sensitive and reliable analytical method was developed for the simultaneous determination of 38 veterinary drugs (18 sulfonamides, 11 quinolones and 9 benzimidazoles) and 8 metabolites of benzimidazoles in bovine milk by ultra high performance liquid chromatography-positive electrospray ionization