Fontos dokumentumok
15402
Boc-Dap-OH
≥98.0% (TLC)
Szinonimák:
(S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-aminopropionic acid, (S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonyl)aminopropionic acid, (S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)propanoic acid, 3-Amino-(tert-butoxycarbonyl)-L-alanine, Nα-BOC-(S)-β-aminoalanine, Nα-Boc-L-β-aminoalanine, N2-(tert-Butoxycarbonyl)-(S)-2,3-diaminopropionic acid, N2-tert-Butoxycarbonyl-L-2,3-diaminopropionic acid, Nα-Boc-L-2,3-diaminopropionic acid, Boc-Dpr-OH
Teszt
≥98.0% (TLC)
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +5.5±1°, c = 1% in methanol: water (1:1)
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
szennyeződések
~3% water
mp
210 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CN)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4/c1-8(2,3)14-7(13)10-5(4-9)6(11)12/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRJLRVZLNABMAT-YFKPBYRVSA-N
Alkalmazás
- Protein assembly directed by synthetic molecular recognition motifs
- Solid phase synthesis of gramicidin S cyclic analogs with antibiotic and hemolytic activities
- Synthesis of HCV protease inhibitor modified analogs
- Solid phase synthesis of peptidic V1a receptor agonists
- Directed peptide assembly at lipid-water interface
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?