Merck
31112
Supelco
Lenacil
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
3-Cyclohexyl-6,7-dihydro-1H-cyclopentapyrimidine-2,4-(3H,5H)-dione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H18N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
234.29
Beilstein:
751331
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
O=C1NC2=C(CCC2)C(=O)N1C3CCCCC3
InChI
1S/C13H18N2O2/c16-12-10-7-4-8-11(10)14-13(17)15(12)9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2,(H,14,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZTMKADLOSYKWCA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Lenacil is a pre- and post-emergence herbicide used primarily in suger beet crops to control Capsella bursa-pastoris, Lamium amplexicaule, Veronica persica, Anthemis arvensis, Viola arvensis, Polygonum convolvulus, Brassica napus, Papaver rhoeas and Chenopodium album, which acts by inhibiting photosynthesis.
Alkalmazás
Lenacil may be used as a reference standard for the determination of the analyte:
  • In water sample by the application of planar chromatography with diode array scanning (TLC-DAD) and high-performance chromatography with diode array detection (HPLC-DAD).
  • In dry matrices such as cereal grain and certain feeding stuffs by gas chromatography/triple quadrupole tandem mass spectrometry (GC–MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Relation of lenacil metabolism with growth inhibition of Acer pseudoplatanus cell suspension.
Blein JP.
Plant Sci. Lett., 29(2-3), 237-242 (1983)
Influence of adjuvants addition on lenacil residues in plant and soil.
Kucharski M, et al.
Polish Journal of Agronomy, 5(5), 39-42 (2011)
K Grancharov et al.
Arzneimittel-Forschung, 36(11), 1660-1663 (1986-11-01)
The effects of 3-cyclohexyl-6,7-dihydro-1H-cyclopentapyrimidine-2,4(3H,5H)-dione (lenacil) on macromolecular synthesis, thymidilate synthetase activity, viability and cell cycle progression were studied using Friend leukemia (FL). P388 and Ehrlich ascites tumor cells in suspension, and its cytogenetic effects were studied in a Salmonella/mammalian microsome
Interactions of Mycelia sterilia G-1 with venzar and pyramin.
M Stankiewicz
Acta microbiologica Polonica, 30(1), 33-39 (1981-01-01)
[Determination of the herbicide, lenacil, in plant material and grain by a thin-layer chromatographic method].
V S Shustrov et al.
Voprosy pitaniia, (6)(6), 70-71 (1980-11-01)