Merck
34225
Supelco
Topramezone
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
[3-(4,5-Dihydro-3-isoxazolyl)-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl](5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H17N3O5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
363.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Cc1c(ccc(c1C2=NOCC2)S(C)(=O)=O)C(=O)c3cnn(C)c3O
InChI
1S/C16H17N3O5S/c1-9-10(15(20)11-8-17-19(2)16(11)21)4-5-13(25(3,22)23)14(9)12-6-7-24-18-12/h4-5,8,21H,6-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYMLUHWAJFXAQP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Topramezone, is a herbicide, which belongs to the class of pyrazolones or benzoylpyrazoles. It can be used to control broad leaved weeds and grass weeds in maize crop protection.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Efficacy of four post-emergence herbicides applied at reduced doses on weeds in summer maize (Zea mays L.) fields in North China Plain
Zhang J, et al.
Crop Protection, 52, 26-32 (2013)
Response of maize (Zea mays L.) to post-emergence applications of topramezon
Gitsopoulos.KT, et al.
Crop Protection, 29, 1091-1093 (2010)