Fontos dokumentumok
32595
4-Formylaminoantipyrine
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
N-(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)formamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
SMILES string
CN1N(C(=O)C(NC=O)=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C12H13N3O2/c1-9-11(13-8-16)12(17)15(14(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3,(H,13,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSJBSKRPKADYRQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Aqueous samples by ultra-high performance liquid chromatography-high resolution mass spectrometry (UHPLC-HRMS).
- Groundwater, surface water and wastewater samples by online mixed-bed multilayer solid-phase extraction (SPE) and HPLC combined with tandem mass spectrometry (MS/MS).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?