Merck
32567
Supelco
Fenbendazole-d3
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Methyl-d3 5-(phenylthio)-2-benzimidazolecarbamate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15D3H10N3O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
302.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1
InChI
1S/C15H13N3O2S/c1-20-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)21-10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDDSHPAODJUKPD-FIBGUPNXSA-N
Általános leírás
Chemical structure: benzimidazole
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver,lymph node,Stomach,Nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hee-Young Kim et al.
The Science of the total environment, 579, 940-949 (2016-11-30)
The occurrence trends and effects of 30 human and veterinary pharmaceuticals, including antibiotics, anthelmintics, anti-inflammatory drugs, and β-blockers, in the marine environment, with a focus on seawater, sediment, cultured fish, and their feed collected from coastal and fish farm areas
Ki Yong Kim et al.
Journal of hazardous materials, 400, 123235-123235 (2020-09-20)
The concentrations of 14 perfluoroalkyl substances (PFASs) and 46 pharmaceuticals in raw water and drinking water from five drinking water treatment plants were determined to assess removal of the chemicals during treatment. 10 out of 14 PFASs were detected in