Merck
32559
Supelco
Ethyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6 solution
50 μg/mL in acetone, analytical standard
Szinonimák:
4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester-ring-13C6 solution, Ethyl paraben-ring-13C6 solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C6C3H10O3
Molekulatömeg:
172.13
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
50 μg/mL in acetone
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
single component solution
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)c([13cH]1)C#CC#CC#CC#CC#CC#C
Általános leírás
Certan Vial
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)