Merck
32552
Supelco
Decoquinate-d5
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Ethyl 6-decyloxy-7-ethoxy-d5-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24D5H30NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
422.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1cc2ncc(C(=O)OCC)c(O)c2cc1OCCCCCCCCCC
Alkalmazás
Decoquinate-d5 may be used as an analytical standard for the determination of decoquinate in chicken liver samples, bovine milk samples, animal feed samples and egg samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Multi-residue confirmatory method for the determination of twelve coccidiostats in chicken liver using liquid chromatography tandem mass spectrometry.
Olejnik M, et al.
Journal of Chromatography A, 1216(46), 8141-8148 (2009)
Development and validation of a liquid chromatographic-tandem mass spectrometric method for determination of eleven coccidiostats in milk.
Nasz S, et al.
Food Chemistry, 133(2), 536-543 (2012)
Multiresidue method for the simultaneous determination of veterinary medicinal products, feed additives and illegal dyes in eggs using liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Piatkowska M, et al.
Food Chemistry, 197(1-2), 571-580 (2016)
Determination of eleven coccidiostats in animal feed by liquid chromatography-tandem mass spectrometry at cross contamination levels.
Cronly M, et al.
Analytica Chimica Acta, 700(1-2), 26-33 (2011)