Fontos dokumentumok
CG5
Chorionic gonadotropin human
lyophilized powder, vial of ~5,000 IU
Szinonimák:
Choriogonin, HCG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human urine
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
37.9 kDa
tartalmaz
mannitol
kiszerelés
vial of ~5,000 IU
drug control
Home Office Schedule 4.2
szennyeződések
HBsAg, HCV and HIV-1/HIV-2, tested negative
oldhatóság
water: 10 mL/vial, clear to slightly hazy, colorless
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CGA(1081)
Általános leírás
Alkalmazás
- to induce oocyte maturation in cultured follicles
- along with pregnant mare serum gonadotropin (PMSG) to induce superovulation in mice
- as medium component for fetal testes culture to aid steroidogenic responsiveness
Biokémiai/fiziológiai hatások
Feloldás
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)