Z169625
Spectroline® E-Series UV lamp
output6 W, AC/DC input 230 V AC
Szinonimák:
E-Series Ultraviolet Lamp
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
CSA approved
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
Sz × H × Ma
3 1/4 in. × 10 1/4 in. × 2 1/2 in.
kimenet
(This product is supplied with an EU plug)
6 W
Általános leírás
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 115V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 120V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 230 V
Jogi információk
cserealkatrész
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Separation of EDTA
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid