Fontos dokumentumok
27102
Citric acid monohydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance), grit
Szinonimák:
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss.
Minőségi szint
Teszt
99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
Forma
grit
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330
szennyeződések
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
7.5-8.8% water (Karl Fischer)
izzítási maradék
≤0.05% (as SO4)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
alkalmasság
complies for appearance of solution
complies for identity (IR)
complies for reaction against H2SO4
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
345.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
173.9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?