Fontos dokumentumok
27001-M
Formic acid
puriss., meets analytical specifications of DAC, FCC, 98.0-100%
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
1.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
44.8 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
Teszt
98.0-100%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1004 °F
minőség
meets analytical specifications of DAC, FCC
robbanási határérték
57 %
szennyeződések
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.05% acetic acid (GC)
párolgási maradék
≤0.005%
törésmutató
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
sűrűség
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤40 ppm
sulfite (SO32-): in accordance
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Determination of Cotinine and 3-hydroxynicotinine in Human Serum: This study presents a method for detecting nicotine metabolites in human serum using liquid chromatography-tandem mass spectrometry, where formic acid is used to aid in the extraction and detection process (Wang et al., 2024).
- Quantification of Antiretrovirals in Human Tissues: Focuses on a method for quantifying antiretrovirals in tissues using ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry, where formic acid may enhance the analysis (West et al., 2024).
- Redox Regulation of Ni Hydroxides: This research into the electro-refinery of biomass-derived polyols may involve formic acid in the preparation of samples or in the electrolyte solutions used (Gui et al., 2024).
- Volatile Fatty Acids in Biological Specimens: Discusses a technique for determining volatile fatty acids in various biological samples using HPLC-MS/MS with a low-temperature derivatisation method that likely involves formic acid (Li et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
118.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
48 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?