24592
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub
7102, volume 2 μL, needle size 23 ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
stainless steel needle (point style 2)
tűméret
23 ga (bevel tip)
Jellemzők
Sample contained in needle (no dead volume)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 88511
tű H
70 mm (2.75 in.)
térfogat
2 μL
Related Categories
Általános leírás
- Rapid injection of minute volumes
- Eliminates dead volume by placing the sample in the needle
- Leak-proof at injection pressures up to 6000 psi
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)