Fontos dokumentumok
HAM59000-20
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1710 BFP, volume 100 μL
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
Anyagok
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Jellemzők
model 1710 BFP
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 59000-20
Paraméterek
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
1000 psig pressure
belső átmérő × külső átmérő
2.30 mm × 7.75 mm
térfogat
100 μL
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)