Fontos dokumentumok
24586
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series
1702N, volume 25 μL, needle size 22s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
PTFE plunger tip
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
tűméret
22s ga (side-port)
leírás
Gastight®
Jellemzők
needle type N (cemented)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 80239
tű H
51 mm (2 in.)
térfogat
25 μL
Related Categories
Jogi információk
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.