Fontos dokumentumok
26889-U
SGE Syringes for Agilent/HP 7673, 7683 and 6850 ALS Autosampler, Fixed Needle
volume 10 μL, 10F-HP-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.03
material
cone tip stainless steel needle
tűméret
23-26 ga
Jellemzők
needle type F (cemented needle)
point style #1
kiszerelés
pkg of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
SGE 002822
tű H
42 mm
térfogat
10 μL
Általános leírás
SGE syringes are designed and tested to meet critical autosampler specifications. These syringes are designed with a unique plunger to eliminate bending and seizing. The needle point style withstands multiple and fast septum injections, making it one of the most troublefree autosampler syringes available.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)