Fontos dokumentumok
Z330949
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
material
PTFE key
borosilicate glass 3.3
Csatlakozó
joint: ST/NS29/32
Jellemzők
graduated: no
gyártó/kereskedő neve
Bistabil®
Lenz 4.0141.58
tölcsérkapacitás
500 mL
dugó furat
4.0 mm
Jogi információk
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)