Fontos dokumentumok
21033
Supelco
Filter Cartridge
About This Item
UNSPSC kód:
12190000
kiszerelés
pkg of 1 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Általános leírás
Filter Cartridge consists of 1 O-ring, 1 filter cartridge body, 1 filter ring, and 1 cartridge screw cap.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)