Fontos dokumentumok
26211-U
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, PTFE luer lock
1010TLL, PTFE Luer lock (with slots), volume 10 mL, needle size (not included)
Szinonimák:
Precision GASTIGHT Syringe
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
material
PTFE Luer lock (with slots)
tűméret
(not included)
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 81627
tű H
, n/a
térfogat
10 mL
szerelvény
luer lock (without slots)
kompatibilitás
for use with Hamilton 1010TLL (PTFE Luer lock)
Jogi információk
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)