1.46613
Sodium Chloride Peptone Broth
ready-to-use, bottle volume 250 mL , Filling volume
Szinonimák:
Nacl Broth, Peptone Broth, Sodium Chloride Peptone Solution
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP 2.6.13
JP 5.02
USP 62
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
closure type screw cap with septum
ready-to-use
kiszerelés
pack of 6 × 250 mL each
bottle of
technika/technikák
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
palackkapacitás
250 mL
palack térfogata
250 mL , Filling volume
pH-tartomány
6.8-7.2
alkalmazás(ok)
bioburden testing
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
nonselective for
Általános leírás
The neutral pH range is optimum for the viability of microorganisms′ present. The medium aims at maximum recovery of microorganisms present in the test sample.
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg