Fontos dokumentumok
1.70355
Supelco
Sulfur ICP standard
traceable to SRM from NIST H₂SO₄ in H₂O 1000 mg/l S Certipur®
Szinonimák:
Sulfur Calibration Standard for ICP
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
termékcsalád
Titrisol®
Forma
concentrate
koncentráció
1000 mg/L S in water
technika/technikák
ICP: suitable
pH
1.5 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.000 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Related Categories
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Alkalmazás
Sulfur ICP standard can be used as a calibration standard in the determination of sulfur in amino acids by inductively coupled plasma (ICP) technique.
Analízis megjegyzés
1000 mg/l S in water, prepared with high-purity H2SO4, and water
Egyéb megjegyzések
For a complete product listing of our Certipur® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Dokumentumtár megtekintése
In vivo synthesized 34 S enriched amino acid standards for species specific isotope dilution of proteins
G Hermann, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 31, 1830-1835 (2016)