Fontos dokumentumok
12292
Supelco
Lithium Standard for ICP
TraceCERT®, 1 g/L Li in nitric acid (nominal concentration)
Szinonimák:
Lithium Calibration Solution for ICP
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
koncentráció
1 g/L Li in nitric acid (nominal concentration)
technika/technikák
ICP: suitable
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
single component solution
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Alkalmazás
Lithium ICP standard is a suitable calibration standard for elemental analysis by Inductively Coupled Plasma (ICP)technique.
Analízis megjegyzés
1 g/L Li in 2% nitric acid, prepared with high purity Li2CO3, HNO3 and water
Egyéb megjegyzések
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg