Fontos dokumentumok
17134
CPC-Agar (Base)
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Szinonimák:
Cellobiose Polymyxin Colistin Agar (Base)
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
agar, 15 g/L
beef extract, 5 g/L
bromothymol blue, 0.04 g/L
cellobiose, 15 g/L
cresol red, 0.04 g/L
peptic digest of animal tissue, 10 g/L
sodium chloride, 20 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.6±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Vibrio spp.
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?