Merck
13464-M
Sigma-Aldrich
Sodium sulfate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
About This Item
Lineáris képlet:
Na2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.04
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
grade
puriss.
Teszt
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
form
crystalline
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
szennyeződések
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.04% free alkali (as NaOH)
≤0.05% free acid (as H2SO4)
veszteség
≤0.5% loss on drying, 130 °C
pH
5.2-8 (20 °C, 50 g/L)
mp
884 °C (lit.)
sűrűség
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.02%
kation nyomok
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Zn: ≤0.03%
alkalmasság
complies for appearance of solution
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Sodium sulfate (Na2SO4) can be obtained directly via precipitation from a saturated solution of Na2SO4 at room temperature (20°C). Its crystallization and growth rates at room temperature (20°C) under various conditions have been investigated. Sodium sulfate can be produced during Leblanc process, from sodium chloride and sulfuric acid.
Alkalmazás
Sodium sulfate (Na2SO4) may be employed as a reagent for the precipitation of globulins during the estimation of proteins in blood.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)