Merck
15038
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(Pbf)-OH
≥98.0% (TLC)
Szinonimák:
Nα-Boc-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyl-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-L-arginine, Nα-Boc-Nω-Pbf-L-arginine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H38N4O7S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
526.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (TLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C24H38N4O7S/c1-13-14(2)19(15(3)16-12-24(7,8)34-18(13)16)36(32,33)28-21(25)26-11-9-10-17(20(29)30)27-22(31)35-23(4,5)6/h17H,9-12H2,1-8H3,(H,27,31)(H,29,30)(H3,25,26,28)/t17-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVFXPOKENLGCID-KRWDZBQOSA-N
Általános leírás
may contain ~10% solvent
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hong Liang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(10), e1906538-e1906538 (2020-02-06)
Codelivery of diagnostic probes and therapeutic molecules often suffers from intrinsic complexity and premature leakage from or degradation of the nanocarrier. Inspired by the "Y" shape of indocyanine green (ICG), the dye is integrated in an amphiphilic lipopeptide (RNF). The
Song Luo et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 148, 181-192 (2016-11-05)
A new drug delivery system with improved endocytosis efficiency based on arginine modified poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone) (PEG-PCL) diblock copolymers was developed successfully. The structures of amphiphilic copolymers were verified by proton Nuclear Magnetic Resonance (