Merck
25649
Sigma-Aldrich
2,2,5,7,8-Pentamethyl-chromane-6-sulfonyl chloride
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
3,4-Dihydro-2,2,5,7,8-pentamethyl-2H-1-benzopyran-6-sulfonyl chloride, Pmc-Cl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H19ClO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
302.82
Beilstein:
4488701
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
Forma
powder
mp
77-82 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cc1c(C)c(c(C)c2CCC(C)(C)Oc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C14H19ClO3S/c1-8-9(2)13(19(15,16)17)10(3)11-6-7-14(4,5)18-12(8)11/h6-7H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXUOVYKDMGFUDU-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Reagent to introduce the acid labile arginine side-chain protection Pmc
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
R. Ramage et al.
Tetrahedron, 47, 6353-6353 (1991)