Fontos dokumentumok
06295001
Stevia extract
secondary reference standard
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
HWI
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
−20°C
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Stevioside (quantitative); Rebaudiosides A, B, C and D, Dulcoside A, Rubusoside, Steviolbioside, Stevioside (qualitative)
Matrix Group: Botanicals
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)