1355753
USP
Kawain
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(R)-(+)-Kavain, (+)-Kawain, (6R)-5,6-Dihydro-4-methoxy-6-[(1E)-2-phenylethenyl]-2H-pyran-2-one
About This Item
Javasolt termékek
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C14H14O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,10,12H,9H2,1H3/b8-7+/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEAQIWGXBXCYFX-GUOLPTJISA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3