Merck
02451
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-D-Leu-OH
≥97.0%
Szinonimák:
Fmoc-N-methyl-D-leucine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H25NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
367.44
Beilstein:
7350417
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
≥97.0%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
szín
colorless to white
mp
108-116 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)12-20(21(24)25)23(3)22(26)27-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20H,12-13H2,1-3H3,(H,24,25)/t20-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUJQSIPFDWLNDC-HXUWFJFHSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)