Fontos dokumentumok
8.52331
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Thr(tBu)-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-N-Me-Thr(tBu)-OH, N-α-Fmoc-N-α-methyl-O-tert-butyl-L-threonine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H29NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
411.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N([C@@H]([C@H](OC(C)(C)C)C)C(=O)O)(C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H29NO5/c1-15(30-24(2,3)4)21(22(26)27)25(5)23(28)29-14-20-18-12-8-6-10-16(18)17-11-7-9-13-19(17)20/h6-13,15,20-21H,14H2,1-5H3,(H,26,27)/t15-,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VIUVLZHFMIFLHU-VFNWGFHPSA-N
Általános leírás
Building block for introduction of N-α-methyl-threonine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.