Merck
00752
Sigma-Aldrich
Argon
≥99.998%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Ar
CAS-szám:
Molekulatömeg:
39.95
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142100
PubChem Substance ID:
gőzsűrűség
1.38 (21 °C, vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥99.998%
bp
-185.7 °C (lit.)
mp
-189.2 °C (lit.)
SMILES string
[Ar]
InChI
1S/Ar
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
filling pressure at 15°C; 11 bar, content (15°C, 1 bar) 11 L
Kiszerelés
pressure tin
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply
Piktogramok
Gas cylinder
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Press. Gas Compr. Gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Clinical application of argon plasma coagulation in gastrointestinal endoscopy: has the time come to replace the laser?
J M Canard et al.
Endoscopy, 33(4), 353-357 (2001-04-24)
Clinical applications of the argon plasma coagulator.
John J Vargo
Gastrointestinal endoscopy, 59(1), 81-88 (2004-01-15)
Yoshimitsu Sagara et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(33), 10397-10403 (2014-07-22)
Molecular assemblies that change photoluminescence color in response to thermal or mechanical stimulation without dissociation into the monomeric states in water are described herein. A dumbbell-shaped amphiphilic compound forms micellar molecular assemblies in water and exhibits yellow photoluminescence derived from
Fei-Hu Du et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 26(35), 6145-6150 (2014-07-23)
Uniform porous silicon hollow nano-spheres are prepared without any sacrificial templates through a magnesio-thermic reduction of mesoporous silica hollow nanospheres and surface modified by the following in situ chemical polymerization of polypyrrole. The porous hollow structure and polypyrrole coating contribute
Godfrey J Quin et al.
Clinical & experimental ophthalmology, 43(2), 180-187 (2014-07-01)
Diabetic macular oedema (DMO) is the commonest cause of vision loss in people with diabetes. Laser photocoagulation can be effective in the treatment of DMO; however, its mechanism of action is still poorly understood. A better understanding of these mechanisms