Fontos dokumentumok
03-4610
2-Butanol
JIS special grade, ≥99.0%
Szinonimák:
sec-Butyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
JIS special grade
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
gőznyomás
12.5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0%
form
liquid
robbanási határérték
9.8 %
elérhetőség
available only in Japan
törésmutató
n20/D 1.397 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
sűrűség
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
75.2 °F
Lobbanási pont (C)
24 °C
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.