IP05
Protein G Plus/Protein A Agarose Suspension
Protein G PLUS/Protein A-Agarose mixture specifically formulated for immunoprecipitation.
Szinonimák:
Affinity resin, Protein G/Agarose
About This Item
Javasolt termékek
form
slurry (Liquid)
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
technika/technikák
protein purification: suitable
alkalmasság
suitable for microbiology
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Fizikai forma
WGK
WGK 1
Related Content
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process