Merck
FASTWORX-S
FastWoRX-S Sorbent Powder
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Alkalmazás
FastWoRX products are hydrophobic powders that absorb most organic compounds. With them, liquid-liquid extraction (LLE) for reaction work-ups can be replaced by a simple filtration or magnetic separation. This version of the product, FastWoRX-S, uses filtration. Work-ups can be done in half the time or less. Solvent use can be reduced by 90% or more. Emulsions cannot form. Automation of FastWoRX-based work-ups is much easier than automating LLE. For more details about the product, please see the attached flyer.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
After filtration, the FastWoRX powder loaded with organic products can serve as a convenient input for flash chromatographic separation or other processing.
Kapcsolódó tartalom