Fontos dokumentumok
SML1149
BMS-189453
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(E)-4-[2-(5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-phenyl-2-naphthalenyl)ethenyl]-benzoic acid, BMS-453, BMS453
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(C(C=C1)=CC=C1/C=C/C(C=C2)=CC3=C2C(C)(C)CC=C3C4=CC=CC=C4)=O
InChI
1S/C27H24O2/c1-27(2)17-16-23(21-6-4-3-5-7-21)24-18-20(12-15-25(24)27)9-8-19-10-13-22(14-11-19)26(28)29/h3-16,18H,17H2,1-2H3,(H,28,29)/b9-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUODRPPTYLBGFM-CMDGGOBGSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.