WPB01350WA
Whirl-Pak® Bag with ScoopBag
532 mL(18 oz)
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
24111500
NACRES:
NB.35
Javasolt termékek
sterilitás
sterile
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Nasco B01350WA
Sz × H
4.5 in. × 9 in. , 11.5 x 23 cm
kapacitás
532 mL × 18 oz
532 mL(18 oz)
vastagság
2.5 mil , 0.064 mm
Általános leírás
For fast, convenient sampling of a variety of materials. The sterile scoop is already contained inside the bag, eliminating the need to carry two items to collect the sample and minimizing contamination. It is ideal for a wide range of dry products, powders, and other similar materials.
Jogi információk
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)